Metanol 99.8% for electronic use (MOS) residue-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Destilado metílico, Alcohol metílico
327900010 327900025
ACRO327900010EA 53.7 EUR
ACRO327900010 ACRO327900025
Metanol 99.8% for electronic use (MOS) residue-free
Metanol
Formula: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Pto. Ebullición: 64.7 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0.791 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤50 ppb
Barium (Ba) ≤200 ppb
Copper (Cu) ≤50 ppb
Iron (Fe) ≤200 ppb