Metanol ≥99.9% semiconductor grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Destilado metílico, Alcohol metílico
19393.K2
19393.M1
19393.K2EA
59.6
EUR
19393.K2
19393.M1
Metanol ≥99.9% semiconductor grade
Metanol
Purity: 99.9% min
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH3OH
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3290
Odour: Mild
Melting Point: -98°
Boiling Point: 64.7°
Beilstein Reference: 1098229
Merck Reference: 14,5957
UN No.: 1230
MDL No.: MFCD00004595
Formula:
CH₃OH Pto. Ebullición: 64,7 °C Pto. de fusión: –98 °C Densidad: 0,791 Pto. de inflamación: 11 °C (52 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004595 Núm. CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II IR: 01-2119433307-44 Índice Merck: 14,5957 |