Metanol ≥99.9%, ULTRA RESI-ANALYZED® for gas chromatography, para análisis GC purga y trampa, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
Sinónimos:
Destilado metílico
, Alcohol metílico
Packaged under inert gas.
9077-02EA
200.87
EUR
9077-02
Metanol ≥99.9%, ULTRA RESI-ANALYZED® for gas chromatography, para análisis GC purga y trampa, J.T.Baker®
Metanol
Formula:
CH₃OH MW: 32,04 g/mol Pto. Ebullición: 64,6 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –98 °C Densidad: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 11 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004595 Núm. CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II IR: 01-2119433307-44 Índice Merck: 13,05984 |
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water) | ≥99.9 % |
Residue after Evaporation | ≤1.0 ppm |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤0.3 |
Titrable Base (µeq/g) | ≤0.10 |
Water (by KF, coulometric) | ≤0.08 % |
Volatile Organic Trace Analysis - Below EPA 8260B CRQL | Conforms / Fails |
Performance Tested for Use in EPA Methods | |
500 Series for Drinking Water | |
600 Series for Wastewater | |
846 for Solid Waste |