Metanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
152505NEA 0 EUR
152505N 152506X
Metanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Metanol
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99,8 %
Acidez Max. 5 ppm
Alcalinidad Min. 99,9 %
Densidad (20/4) Max. 5 ppm
Residuo no volátil Max. 0,00007 meq/g
Agua Max. 0,0001 meq/g
Transmitancia (210 nm) 0,7900 - 0,7920
Transmitancia (220 nm) 0,0500 %
Transmitancia (230 nm) Min. 60 %
Transmitancia (235 nm) Min. 80,0 %
Transmitancia (240 nm) Min. 90,0 %
Transmitancia (250 nm) Min. 92,0 %
Transmitancia (260 nm) Min. 95,0 %