Metanol ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Destilado metílico, Alcohol metílico
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06009.1000
1.06009.1011
1.06009.2500
1.06009.2511
1.06009.5000
1.06009.6010
1.06009.6025
1.06009.6190
1.06009.9025
1.06009.9180
1.06009.9450
1.06009.9900
1.06009.9999
1.06009.9950
1.06009.9905
1.06009.4000
1.06009.1000EA
15.3
EUR
1.06009.1000
1.06009.1011
1.06009.2500
1.06009.2511
1.06009.5000
1.06009.6010
1.06009.6025
1.06009.6190
1.06009.9025
1.06009.9180
1.06009.9450
1.06009.9900
MERC1.06009.9999
1.06009.9950
1.06009.9905
1.06009.4000
Metanol ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Metanol
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formula:
CH₃OH Pto. Ebullición: 64,5 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –98 °C Densidad: 0,792 g/cm3 (20 °C) Pto. de inflamación: 9,7 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004595 Núm. CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II IR: 01-2119433307-44 Índice Merck: 13,05984 |
|
Resultados test especificaciones
Pureza (GC) | ≥ 99,9 % |
Identidad (IR) | se ajusta |
Apariencia | Transparente |
Color | ≤ 10 Hazen |
Solubilidad en el agua | se ajusta |
Acidez | ≤ 0.0002 meq/g |
Alcalinidad | ≤ 0.0002 meq/g |
Densidad (d 20 ° C / 20 ° C) | 0.791 - 0.793 |
Punto de ebullición | 64 - 65 °C |
Benceno (impureza A) (GC) | = 2 ppm |
Etanol (GC) | ≤ 0,05 % |
Acetona | ≤ 0,001 % |
Acetaldehído | ≤ 0,001 % |
Formaldehído | ≤ 0,001 % |
Sustancias fácilmente carbonizables | se ajusta |
Compuestos de carbonilo (como CO) | ≤ 0,001 % |
Cloro (Cl) | = 0,5 ppm |
Sulfato (SO₄) | = 1 ppm |
Sustancias que reducen el permanganato de potasio (como O) | ≤ 0,00025 % |
Ag (plata) | ≤ 0,000002 % |
Al (Aluminio) | ≤ 0,00005 % |
As (Arsenico) | ≤ 0,000002 % |
Au (oro) | ≤ 0,000002 % |
Ba (bario) | ≤ 0,00001 % |
Be (berilio) | ≤ 0,000002 % |
Bi (Bismuth) | ≤ 0,000002 % |
Ca (Calcio) | ≤ 0,00005 % |
Cd (cadmio) | ≤ 0,000005 % |
Co (Cobalto) | ≤ 0,000002 % |
Cr (cromo) | ≤ 0,000002 % |
Cu (Cobre) | ≤ 0,000002 % |
Fe (Hierro) | ≤ 0,00001 % |
Ga (galio) | ≤ 0,000002 % |
In (indio) | ≤ 0,000002 % |
Li (litio) | ≤ 0,000002 % |
Mg (magnesio) | ≤ 0,00001 % |
Mn (manganeso) | ≤ 0,000002 % |
Mo (molibdeno) | ≤ 0,000002 % |
Ni (níquel) | ≤ 0,000002 % |
Pb (plomo) | ≤ 0,00001 % |
Pt (platino) | ≤ 0,000005 % |
Sn (estaño) | ≤ 0,00001 % |
Ti (Titanio) | ≤ 0,000002 % |
Tl (talio) | ≤ 0,000002 % |
V (vanadio) | ≤ 0,000002 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0,00001 % |
Zr (Zirconium) | ≤ 0,000002 % |
Residuo de evaporación | ≤ 0,0005 % |
Agua | ≤ 0,05 % |