Metanol, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Destilado metílico, Alcohol metílico
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.13351.2500
1.13351.4000
1.13351.9030
1.13351.2500EA
77.9
EUR
1.13351.2500
1.13351.4000
1.13351.9030
Metanol, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Metanol
Formula:
CH₃OH MW: 32.04 g/mol Pto. Ebullición: 64.6 Pto. de fusión: –98 °C Densidad: 0.7918 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 11 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004595 Núm. CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1) IR: 01-2119433307-44 Índice Merck: 13,05984 |