Metanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocrático para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
20837.320EA 69.4 EUR
20837.320 20837.360 20837.9010 20837.9030
Metanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocrático para HPLC
Metanol
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (GC) Min. 99,8 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0003 meq/g
Residuo de evaporación Max. 5 ppm
Agua Max. 0,05 %
Absorbancia (220 nm) Max. 0,4
Absorbancia (240 nm) Max. 0,15
Absorbancia (260 nm) Max. 0,02
Transmitancia (220 nm) Min. 45 %
Transmitancia (240 nm) Min. 75 %
Transmitancia (260 nm) Min. 96 %