Metanol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20846.292EA 17.5 EUR
20846.292 20846.326 20846.361 20846.463 20846.554 20846.930
Metanol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Metanol
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 64 - 65 °C
Colouration Max. 10 APHA
Acetone Max. 10 ppm
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %