Metanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20847.295EA 16.7 EUR
20847.295 20847.320 20847.240 20847.307 20847.318 20847.422 20847.466 20847.557 20847.360 20847.950
Metanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Metanol
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colourless liquid
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
IR Spectrum Passes test
Solubility in water Passes test ACS
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.00006 meq/g
Boiling point 64 - 65 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.791 - 0.792
Density (20/20) 0.791 - 0.793
Substances coloured by H2SO4 Max. 10 APHA
Acetone + aldehydes (as CH3COCH3) Max. 10 ppm
Co (Cobalt)