Metanol, anhidro (max. 0,0020% H2O) ≥99.9%
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83679.230EA 62.2 EUR
83679.230 83679.290 83679.260
Metanol, anhidro (max. 0,0020% H2O) ≥99.9%
Metanol
Botella (250 ml) con tapón de septum con 6 posiciones de punción
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99,9 %
Acidez Max. 0,00050 meq/g
Residuo por evaporación Max. 0,0003 %
Agua (K.F.) Max. 0,0020 %