1,10-Decanodiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13923.22
A13923.36
A13923.22EA
42.3
EUR
A13923.22
A13923.36
1,10-Decanodiol ≥97%
1,10-Decanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 112-47-0
Molecular Formula: HO(CH2)10OH
Formula Weight: 174.28
Flash Point: 152°(306°F)
Melting Point: 71-74°
Boiling Point: 297°
Beilstein Reference: 1698975
Merck Reference: 14,2849
MDL No.: MFCD00004749
Formula:
C₁₀H₂₂O₂ Pto. Ebullición: 297 °C Pto. de fusión: 71…74 °C Densidad: 1,080 Pto. de inflamación: 152 °C (306 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004749 Núm. CAS: 112-47-0 EINECS: 203-975-2 Índice Merck: 14,2849 |