Etilenglicol 99+%, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Glicol, 1,2-Dioxietano, 1,2-Etanodiol
146750010 146750025 146750250
ACRO146750010EA 85.6 EUR
ACRO146750010 ACRO146750025 ACRO146750250
Etilenglicol 99+%, extra_pure
Etilenglicol
Formula: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Pto. Ebullición: 196…198 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1.113 g/cm³
Pto. de inflamación: 116
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002885
Núm. CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
IR: 01-2119456816-28
Índice Merck: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
Sulfated ash ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %