Etilenglicol 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
295530010 295530025 295530250
ACRO295530010EA 112 EUR
ACRO295530010 ACRO295530025 ACRO295530250
Etilenglicol 99.5% para análisis
Etilenglicol
Formula: HOCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 196…198 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1,113 g/cm³
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002885
Núm. CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
IR: 01-2119456816-28
Índice Merck: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity ≤0.0002 meq/g
Chloride (Cl) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm