Etilenglicol 99+% Spectrophotometry
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Glicol, 1,2-Dioxietano, 1,2-Etanodiol
44529.K2
44529.M1
44529.K2EA
98.6
EUR
44529.K2
44529.M1
Etilenglicol 99+% Spectrophotometry
Etilenglicol
Purity: 99+%
CAS No.: 107-21-1
Molecular Formula: C2H6O2
Formula Weight: 62.07
Flash Point: 119°(246°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.113
Refractive Index: 1.4310
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -13°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 505945
Merck Reference: 14,3798
MDL No.: MFCD00002885
For use in spectrophotometry
Formula:
HOCH₂CH₂OH MW: 62.07 g/mol Pto. Ebullición: 196…198 °C Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 1.113 Pto. de inflamación: 119 °C (246 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002885 Núm. CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 IR: 01-2119456816-28 Índice Merck: 14,3798 |