Etilenglicol 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Glicol, 1,2-Dioxietano, 1,2-Etanodiol
A11591.0C
A11591.30
A11591.36
A11591.0E
A11591.0CEA
251
EUR
A11591.0C
A11591.30
A11591.36
A11591.0E
Etilenglicol 99
Etilenglicol
Purity: 99%
CAS No.: 107-21-1
Molecular Formula: C2H6O2
Formula Weight: 62.07
Flash Point: 119°(246°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Sweet
Melting Point: -13°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 505945
Merck Reference: 14,3798
MDL No.: MFCD00002885
Formula:
HOCH₂CH₂OH MW: 62.07 g/mol Pto. Ebullición: 196…198 °C Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 1.113 Pto. de inflamación: 119 °C (246 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002885 Núm. CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 IR: 01-2119456816-28 Índice Merck: 13,03832 |