Etilenglicol, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Glicol, 1,2-Dioxietano, 1,2-Etanodiol
7037.1000EA 71.98 EUR
7037.1000 7037.2500 7037.9025
Etilenglicol, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Etilenglicol
Formula: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Pto. Ebullición: 196…198 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 116
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002885
Núm. CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
IR: 01-2119456816-28
Índice Merck: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) min. 99.0 %
Acidity (as CH3COOH) max. 0.01 %
Boiling Range 194.0 - 200.0 °C
Boiling Point 195 - 198 °C
Color (APHA) max. 10
Density (g/ml) at 20°C 1.110 - 1.114
Residue after Ignition max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.2 %
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 0.2