Etilenglicol ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Glicol, 1,2-Dioxietano, 1,2-Etanodiol
24041.297EA 81.6 EUR
24041.297 24041.366 24041.446 24041.320
Etilenglicol ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Etilenglicol
Formula: HOCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 196…198 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002885
Núm. CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
IR: 01-2119456816-28
Índice Merck: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Appearance of soln. (50 % V/V; water) Passes test
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.111 - 1.115
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Formaldehyde Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 30 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 3 ppm
Water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 0.2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.5 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm