Etilenglicol ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
24407.292EA
44.2
EUR
24407.292
24407.326
24407.361
24407.463
Etilenglicol ≥98%, TECHNICAL
Etilenglicol
Formula:
HOCH₂CH₂OH Pto. Ebullición: 196…198 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 1,115 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002885 Núm. CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 IR: 01-2119456816-28 Índice Merck: 13,03832 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) | Min. 98 % |
Appearance of solution (50 % V/V; water) | Passes test |