Etilenglicol 99,0 Reag. Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Glicol, 1,2-Dioxietano, 1,2-Etanodiol
85512.290EA 81.6 EUR
85512.290 85512.360
Etilenglicol 99,0 Reag. Ph. Eur.
Etilenglicol
Formula: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Pto. Ebullición: 196…198 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 116
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002885
Núm. CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
IR: 01-2119456816-28
Índice Merck: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear viscous liquid
Relative density 1.113 - 1.115
Índice de refracción (20°C) ( ± 1.432) Passes test
Boiling point (± 198 °C) Passes test
Acidity Passes test
Water Max. 0.2 %