Etilenglicol, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Glicol, 1,2-Dioxietano, 1,2-Etanodiol
MQ100
85978-10ML-F 85978-5ML-F
85978-10ML-FEA 275 EUR
85978-10ML-F 85978-5ML-F
Etilenglicol, Supelco®
Etilenglicol
Formula: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Pto. Ebullición: 196…198 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 116
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002885
Núm. CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
IR: 01-2119456816-28
Índice Merck: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=357502b8e01b7f4aeab5a23496bbdad10c33aa46&vid=251679834201b991f542dc4045cfe2d349684bcd&prid=web&clid=SAPDAM