(±)-1,2-Pentanodiol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-1,2-Dihydroxy pentane, 1,2-Pentanediol
123290500 123292500
ACRO123290500EA 115 EUR
ACRO123290500 ACRO123292500
(±)-1,2-Pentanodiol 96%
(±)-1,2-Pentanodiol
Formula: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Pto. Ebullición: 206 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,971 g/cm³
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010736
Núm. CAS: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %