1,3-Propanodiol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
131400010 131402500 131400025 131400100
ACRO131400010EA 277 EUR
ACRO131400010 ACRO131402500 ACRO131400025 ACRO131400100
1,3-Propanodiol 98%
1,3-Propanodiol
Formula: HO(CH₂)₃OH
Pto. Ebullición: 214 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 1,052 g/cm³
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002949
Núm. CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Índice Merck: 12,09845
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
UV at 400 nm A: ≤0.009
Residue after evaporation ≤0.001 %