1,3-Propanodiol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1,3-Propilenglicol
A10829.0B
A10829.0I
A10829.30
A10829.0BEA
188
EUR
A10829.0B
A10829.0I
A10829.30
1,3-Propanodiol ≥99%
1,3-Propanodiol
Purity: 99%
CAS No.: 504-63-2
Molecular Formula: HO(CH2)3OH
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 140°(174°F)
Refractive Index: 1.4400
Melting Point: -26°
Boiling Point: 214°
Solubility: Miscible with water, alcohol
Beilstein Reference: 969155
Merck Reference: 14,9714
MDL No.: MFCD00002949
Formula:
HO(CH₂)₃OH Pto. Ebullición: 214 °C Pto. de fusión: –26 °C Densidad: 1,053 Pto. de inflamación: 140 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002949 Núm. CAS: 504-63-2 EINECS: 207-997-3 Índice Merck: 14,9714 |