1,3-Propanodiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07481.0250 8.07481.1000
8.07481.0250EA 89.6 EUR
8.07481.0250 8.07481.1000
1,3-Propanodiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,3-Propanodiol
Formula: HO(CH₂)₃OH
Pto. Ebullición: 214 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002949
Núm. CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Índice Merck: 12,09845
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 76.09 g/mol
Boiling Point 213 - 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C