1,4-Butanodiol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Dihydroxy butane, BDO, Tetramethylene glycol, 1,4-Butylene glycol
L03491.30 L03491.0B L03491.0E
L03491.30EA 27.5 EUR
L03491.30 L03491.0B L03491.0E
1,4-Butanodiol ≥99%
1,4-Butanodiol
Purity: 99% CAS No.: 110-63-4 Molecular Formula: HO(CH2)4OH Formula Weight: 90.12 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 229-230° Beilstein Reference: 1633445 MDL No.: MFCD00002968
Formula: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Pto. Ebullición: 229…230 °C
Pto. de fusión: 19…20 °C
Densidad: 1,017
Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002968
Núm. CAS: 110-63-4
EINECS: 203-786-5