1,4-Butanodiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1,4-Dihydroxy butane, BDO, Tetramethylene glycol, 1,4-Butylene glycol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01532.1000 8.01532.2500 8.01532.9030 8.01532.9025
8.01532.1000EA 67.2 EUR
8.01532.1000 8.01532.2500 8.01532.9030 8.01532.9025
1,4-Butanodiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 19,5…20 °C
Densidad: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002968
Núm. CAS: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 19.5 - 20.0 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 134 °C
Refractive Index 1.4446 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 15.3 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 385 °C