1,5-Pentanodiol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
129950010 129951000 129955000 129950050
ACRO129950010EA 111 EUR
ACRO129950010 ACRO129951000 ACRO129955000 ACRO129950050
1,5-Pentanodiol 98%
1,5-Pentanodiol
Formula: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Pto. Ebullición: 242 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 0.994 g/cm³
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002978
Núm. CAS: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Índice Merck: 12,07256
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 14.96 to 16.17 % N
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm