1,5-Pentanodiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
A13998.0E
A13998.22
A13998.36
A13998.0EEA
207
EUR
A13998.0E
A13998.22
A13998.36
1,5-Pentanodiol ≥97%
1,5-Pentanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 111-29-5
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -16°
Boiling Point: 241-242°
Beilstein Reference: 1560130
Merck Reference: 14,7117
MDL No.: MFCD00002978
Formula:
C₅H₁₂O₂ MW: 104.15 g/mol Pto. Ebullición: 241…242 °C Pto. de fusión: –16 °C Densidad: 0.992 Pto. de inflamación: 129 °C (264 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002978 Núm. CAS: 111-29-5 EINECS: 203-854-4 Índice Merck: 14,7117 |