1,6-Hexanodiol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Hexamethylene glycol, 1,6-Dihydroxy hexane
A12439.0E
A12439.30
A12439.36
A12439.0EEA
172
EUR
A12439.0E
A12439.30
A12439.36
1,6-Hexanodiol ≥97%
1,6-Hexanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 629-11-8
Molecular Formula: HO(CH2)6OH
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 147°(296°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 1.120
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 248-250°
Beilstein Reference: 1633461
Merck Reference: 14,4690
MDL No.: MFCD00002985
Formula:
C₆H₁₄O₂ MW: 118,18 g/mol Pto. Ebullición: 248…250 °C Pto. de fusión: 40…43 °C Densidad: 1,120 Pto. de inflamación: 147 °C (296 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002985 Núm. CAS: 629-11-8 EINECS: 211-074-0 Índice Merck: 14,4690 |