1,7-Heptanodiol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
120350100 120350010
ACRO120350100EA 115 EUR
ACRO120350100 ACRO120350010
1,7-Heptanodiol 95%
1,7-Heptanodiol
Formula: C₇H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 259 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 17…19 °C
Densidad: 0,951 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002987
Núm. CAS: 629-30-1
EINECS: 211-085-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -5.5° to -7.9° (20°C, 589 nm) (c=1,CHCl3)