1,8-Octanodiol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,8-Dihydroxy octane
129380250 129381000
ACRO129380250EA 40 EUR
ACRO129380250 ACRO129381000
1,8-Octanodiol 98%
1,8-Octanodiol
Formula: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Pto. Ebullición: 278,8 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 60…62 °C
Densidad: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002989
Núm. CAS: 629-41-4
EINECS: 211-090-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %