1,8-Octanodiol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1,8-Dihydroxy octane
A15402.14
A15402.22
A15402.36
A15402.14EA
42.8
EUR
A15402.14
A15402.22
A15402.36
1,8-Octanodiol ≥98%
1,8-Octanodiol
Purity: 98+%
CAS No.: 629-41-4
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 171-173°/20mm
Beilstein Reference: 1633499
MDL No.: MFCD00002989
Formula:
C₈H₁₈O₂ MW: 146,23 g/mol Pto. Ebullición: 171…173 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 58…61 °C Densidad: 0,941 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 148 °C (298 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002989 Núm. CAS: 629-41-4 EINECS: 211-090-8 |