1,9-Nonanodiol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
129120250 129121000
ACRO129120250EA 50.3 EUR
ACRO129120250 ACRO129121000
1,9-Nonanodiol 99%
1,9-Nonanodiol
Formula: C₉H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 177 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 44…48 °C
Densidad: 0,918 g/cm³
Pto. de inflamación: 162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002991
Núm. CAS: 3937-56-2
EINECS: 223-517-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Fused crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %