1,9-Nonanodiol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1,9-Dihydroxy nonane, Nonane-1,9-diol
L06336.14
L06336.22
L06336.14EA
47.4
EUR
L06336.14
L06336.22
1,9-Nonanodiol ≥97%
1,9-Nonanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 3937-56-2
Molecular Formula: HO(CH2)9OH
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 162°(323°F)
Melting Point: 45-48°
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 1737531
MDL No.: MFCD00002991
Formula:
C₉H₂₀O₂ MW: 160,26 g/mol Pto. Ebullición: 288 °C Pto. de fusión: 45…48 °C Densidad: 0,950 Pto. de inflamación: 162 °C (323 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002991 Núm. CAS: 3937-56-2 EINECS: 223-517-5 |