Glicerina 99.5+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Glicerol
184695000 184690025
ACRO184695000EA 118 EUR
ACRO184695000 ACRO184690025
Glicerina 99.5+% para espectroscopia
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Pto. Ebullición: 290 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,261 g/cm³
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.50 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA