Glicerina 99.6% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Glicerol
410985000 410980025 410980100
ACRO410985000EA 101 EUR
ACRO410985000 ACRO410980025 ACRO410980100
Glicerina 99.6% ACS
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Pto. Ebullición: 290 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,261 g/cm³
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Chlorinated cmpds (as Cl) ≤0.003 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Impurity (Acrolein and glucose) Passes test
Fatty acid esters ≤0.05 % (as Butyric acid)
Neutrality Passes test
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health
Certificación ambiental EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)