Glicerina, grado ultrapuro para espectrofotometría
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Glicerol
32450.AE
32450.K2
32450.K7
32450.M1
32450.AEEA
52.8
EUR
32450.AE
32450.K2
32450.K7
32450.M1
Glicerina, grado ultrapuro para espectrofotometría
Glicerina
CAS No.: 56-81-5
Molecular Formula: HOCH2CH(OH)CH2OH
Formula Weight: 92.09
Flash Point: 160°(320°F)
Physical Form: Viscous liquid
Density: 1.26
Refractive Index: 1.474
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: 18°
Boiling Point: 182°/20mm
Beilstein Reference: 635685
Merck Reference: 14,4484
MDL No.: MFCD00004722
Formula:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Pto. Ebullición: 182 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 18 °C Densidad: 1,26 Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004722 Núm. CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Índice Merck: 14,4484 |