Glicerina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Glicerol
7044.2500EA 255.26 EUR
7044.2500 7044.1000 7044.9025
Glicerina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Pto. Ebullición: 290
Pto. de fusión: 18.6
Densidad: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 99.5 %
Silver Reducing Substances passes test
Color passes test
Density (g/ml) at 25°C min. 1.255
Fatty Acid Esters max. 0.05 %
Neutrality passes test
Residue after Ignition max. 0.005 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 2