Glicerina, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: Glicerol
356350-1000 356350-500
356350-1000EA 153 EUR
356350-1000 356350-500
Glicerina, Millipore®
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Pto. Ebullición: 290
Pto. de fusión: 18.6
Densidad: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM