Glicerina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18709.1000
8.18709.9025
8.18709.5000
8.18709.1000EA
143
EUR
8.18709.1000
8.18709.9025
8.18709.5000
Glicerina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Glicerina
Formula:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Pto. Ebullición: 290 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 18,6 °C Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 177 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004722 Núm. CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Índice Merck: 13,04497 |