Glicerina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Glicerol
24387.292EA 102 EUR
24387.292 24387.326 24387.361 24387.463 24387.554
Glicerina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Pto. Ebullición: 290
Pto. de fusión: 18.6 °C
Densidad: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 177 °C (copa abierta)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 1.257 - 1.265
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %