1,2,6-Hexanotriol 97+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
139831000 139835000
139831000.EA 168 EUR
139831000. 139835000.
1,2,6-Hexanotriol 97+%, extra puro
1,2,6-Hexanotriol
Formula: C₆H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 178 °C (6,7 mmHg)
Pto. de fusión: 25…32 °C
Densidad: 1,109 g/cm³
Pto. de inflamación: 198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002976
Núm. CAS: 106-69-4
EINECS: 203-424-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid (May solidify at about 32°C)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥97.0 %
Appearance of solution slightly yellow
pH 4.0 to 7.0 (30 % at 20°C)