1-Butanotiol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: NBM, n-Butanotiol
150800500 150802500 150800010
ACRO150800500EA 21.6 EUR
ACRO150800500 ACRO150802500 ACRO150800010
1-Butanotiol 98%
1-Butanotiol
Formula: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Pto. Ebullición: 98 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –116 °C
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 0,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004905
Núm. CAS: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,01611
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %