1-Butanotiol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: NBM, n-Butanotiol
220620500 220620050 220620010 220622500
ACRO220620500EA 28.9 EUR
ACRO220620500 ACRO220620050 ACRO220620010 ACRO220622500
1-Butanotiol 99+%
1-Butanotiol
Formula: C₄H₁₀S
Pto. Ebullición: 98 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –116 °C
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 0,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004905
Núm. CAS: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,01611
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %