1-Butanotiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
NBM, n-Butanotiol
43421.AE
43421.AP
43421.AC
43421.AEEA
54.5
EUR
43421.AE
43421.AP
43421.AC
1-Butanotiol ≥98%
1-Butanotiol
Purity: 98%
CAS No.: 109-79-5
Molecular Formula: C4H10S
Formula Weight: 90.19
Flash Point: 2°(36°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.842
Refractive Index: 1.4425
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -116°
Boiling Point: 98°
Beilstein Reference: 1730908
Merck Reference: 14,1577
UN No.: 2347
MDL No.: MFCD00004905
Formula:
C₄H₁₀S Pto. Ebullición: 98 °C Pto. de fusión: –116 °C Densidad: 0,842 Pto. de inflamación: 2 °C (36 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004905 Núm. CAS: 109-79-5 EINECS: 203-705-3 UN: 2347 ADR: 3,II Índice Merck: 14,1577 |