1-Butanotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: NBM, n-Butanotiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
8.01587.0100EA 46.8 EUR
8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
1-Butanotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Butanotiol
Formula: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Pto. Ebullición: 98 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –116 °C
Densidad: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004905
Núm. CAS: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,01611
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.597 g/l (20 °C)
Melting Point -116 °C
Molar Mass 90.18 g/mol
Boiling Point 97 - 99 °C
Vapor Pressure 61 hPa (25 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.4425 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.3 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)