1-Dodecanotiol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: n-Dodecanotiol
117625000 117620025 117620100
ACRO117625000EA 59.9 EUR
ACRO117625000 ACRO117620025 ACRO117620100
1-Dodecanotiol 98%
1-Dodecanotiol
Formula: C₁₂H₂₆S
MW: 202,4 g/mol
Pto. Ebullición: 266…283 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004885
Núm. CAS: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after reduction ≤0.01 %