1-Dodecanotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: n-Dodecanotiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20544.0250 8.20544.1000 8.20544.9011 8.20544.9170
8.20544.0250EA 51.8 EUR
8.20544.0250 8.20544.1000 8.20544.9011 8.20544.9170
1-Dodecanotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Dodecanotiol
Formula: C₁₂H₂₆S
MW: 202.4 g/mol
Pto. Ebullición: 269…273 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 84
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004885
Núm. CAS: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
UN: 1760
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 1 g/l (22 °C)
Melting Point -7 °C
Molar Mass 202.39 g/mol
Boiling Point 275 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.002 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Refractive Index 1.4587 (20 °C, 589 nm)
Density 0.845 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C
Synonyms Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
Hill Formula C12H26S
Chemical Formula CH3(CH2)11SH