1-Octanotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21861.0100 8.21861.0500
8.21861.0100EA 42.4 EUR
8.21861.0100 8.21861.0500
1-Octanotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Octanotiol
Formula: C₈H₁₈S
Pto. Ebullición: 199 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –49 °C
Densidad: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004912
Núm. CAS: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.004 g/l (20 °C)
Melting Point -49 °C
Molar Mass 146.29 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.4538 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C