1-Propanotiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
43420.AE
43420.AP
43420.AEEA
30.9
EUR
43420.AE
43420.AP
1-Propanotiol ≥98%
1-Propanotiol
Purity: 98%
CAS No.: 107-03-9
Molecular Formula: C3H8S
Formula Weight: 76.16
Flash Point: -20°(4°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 0.8410
Refractive Index: 1.4380
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -113°
Boiling Point: 67-68°
UN No.: 2402
MDL No.: MFCD00004900
Formula:
C₃H₈S Pto. Ebullición: 67…68 °C Pto. de fusión: –113 °C Densidad: 0,8410 Pto. de inflamación: –20 °C (4 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004900 Núm. CAS: 107-03-9 EINECS: 203-455-5 UN: 2402 ADR: 3,II |